Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0659-1G F0659-5G
TCIAF0659-1GEA 23 EUR
TCIAF0659-1G TCIAF0659-5G
Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)benzoilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₈H₃ClF₄O
Pto. Ebullición: 90°C
Densidad: 1,493 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 77°C
Número MDL: MFCD00061159
Núm. CAS: 67515-56-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e95fec51fa8b1e160d0a8139fdb809f9def2ac1&vid=2e95fec51fa8b1e160d0a8139fdb809f9def2ac1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %