Ácido 4-nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluico ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 4-nitro-2-(trifluorometil)benzoico
H61452.03 H61452.06
H61452.03EA 62 EUR
H61452.03 H61452.06
Ácido 4-nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluico ≥97%
Ácido 4-nitro-α-α-α-trifluoro-o-toluico
Formula: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235,12 g/mol
Pto. de fusión: 128…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039246
Núm. CAS: 320-37-6