1-Pentil-4-etinilbenceno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1-Etinil-4-pentilbenceno
H60913.09 H60913.04
H60913.09EA 154 EUR
H60913.09 H60913.04
1-Pentil-4-etinilbenceno ≥97%
1-Pentil-4-etinilbenceno
Formula: C₁₃H₁₆
Pto. Ebullición: 172 °C
Densidad: 0,885
Pto. de inflamación: 103 °C (217 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173884
Núm. CAS: 79887-10-8