Sodio fluoresceína
Proveedor: TCI
Sinónimos:
2-(3-Oxo-6-óxidoxanten-9-il)benzoato de disodio
F0096-25G
F0096-500G
F0096-100G
TCIAF0096-25GEA
16
EUR
TCIAF0096-25G
TCIAF0096-500G
TCIAF0096-100G
Sodio fluoresceína
Fluoresceína sódica
Formula:
C₂₀H₁₀Na₂O₅ MW: 376.28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00167039 Núm. CAS: 518-47-8 EINECS: 208-253-0 Índice Merck: 14,04159 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Amber to Brown powder to crystal |
Lambda max. | 489.0 to 493.0 nm (Na2CO3 sol.) |
Absorbance (E1%1cm) | min. 1900 (Na2CO3 sol., 489.0 to 493.0 nm) |