1,1,1,3,5,5,5-Heptametiltrisiloxano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H60586.AD H60586.AK
H60586.ADEA 143 EUR
H60586.AD H60586.AK
1,1,1,3,5,5,5-Heptametiltrisiloxano ≥97%
1,1,1,3,5,5,5-Heptametiltrisiloxano
Formula: C₇H₂₂O₂Si₃
Pto. Ebullición: 142 °C
Densidad: 0,819
Pto. de inflamación: 22 °C (72 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00048000
Núm. CAS: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
UN: 1993
ADR: 3,II