2-Feniltiofeno 95%
Proveedor: Thermo Scientific
H60819.03 H60819.06
H60819.03EA 44.1 EUR
H60819.03 H60819.06
2-Feniltiofeno 95%
2-Feniltiofeno
Formula: C₁₀H₈S
Pto. Ebullición: 256 °C
Pto. de fusión: 34…36 °C
Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130080
Núm. CAS: 825-55-8