Rifampicina
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Rifampin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifamycin AMP
14423-100 14423-500 14423-1 14423-5
CAYM14423-100EA 47.3 EUR
CAYM14423-100 CAYM14423-500 CAYM14423-1 CAYM14423-5
Rifampicina
Rifampicina
Formula: C₄₃H₅₈N₄O₁₂
MW: 822.95 g/mol
Pto. de fusión: 183…188 °C
Número MDL: MFCD00151389
Núm. CAS: 13292-46-1
EINECS: 236-312-0
Índice Merck: 12,08382