(±)-Lactato de metilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H60455.AA H60455.AC
H60455.AAEA 74.4 EUR
H60455.AA H60455.AC
(±)-Lactato de metilo ≥99%
(±)-Lactato de metilo
Formula: C₄H₈O₃
Pto. Ebullición: 35 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,093
Pto. de inflamación: 51 °C (124 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066367
Núm. CAS: 547-64-8
EINECS: 208-930-0
UN: 3272
ADR: 3,III
Índice Merck: 12,06167