α-Toluenosulfonilo fluoruro
Proveedor: Cayman Chemical
Peligro
14333-5 14333-10 14333-25
CAYM14333-5EA 47.3 EUR
CAYM14333-5 CAYM14333-10 CAYM14333-25
α-Toluenosulfonilo fluoruro
α-Toluenosulfonilo fluoruro
Formula: C₇H₇FO₂S
Pto. Ebullición: 80…85 °C (0,3 mmHg)
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007424
Núm. CAS: 329-98-6
EINECS: 206-350-2
UN: 2923
ADR: 8,III