3-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

C2528-5G C2528-25G
TCIAC2528-5GEA 40 EUR
TCIAC2528-5G TCIAC2528-25G
3-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Cloro-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,57 g/mol
Pto. Ebullición: 241 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 29…30 °C
Densidad: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00190126
Núm. CAS: 64628-73-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75485df5882e97b4de22f497555be47c9ced935d&vid=75485df5882e97b4de22f497555be47c9ced935d&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR