4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona
Proveedor: Cayman Chemical
11976-5 11976-10 11976-1
CAYM11976-5EA 259 EUR
CAYM11976-5 CAYM11976-10 CAYM11976-1
4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona
4'-Hidroxi-3'-metoxiacetofenona
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. Ebullición: 295 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 115 °C
Número MDL: MFCD00008747
Núm. CAS: 498-02-2
EINECS: 207-854-5
Índice Merck: 13,00746