Melamina monomer ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4,6-Triamino-s-triazina, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazina
T0337-500G
T0337-25G
TCIAT0337-500GEA
22
EUR
TCIAT0337-500G
TCIAT0337-25G
Melamina monomer ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Melamina
Formula:
C₃H₆N₆ Densidad: 1,57 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: ≥ 280 °C |
Número MDL:
MFCD00006055 Núm. CAS: 108-78-1 EINECS: 203-615-4 Índice Merck: 14,05811 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...