Pironine G
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Pyronin Y, 3,6-Bis(dimetilamino)xantilio cloruro
14488-1 14488-5 14488-10
CAYM14488-1EA 47.3 EUR
CAYM14488-1 CAYM14488-5 CAYM14488-10
Pironine G
Cloruro de 3,6-bis(dimetilamino)xantilio
Formula: C₁₇H₁₉ClN₂O
Pto. de fusión: 250…260 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011725
Núm. CAS: 92-32-0
EINECS: 202-147-8
Índice Merck: 12,08190