2-Cloroetil vinil éter ≥97.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
C0174-25ML C0174-500ML
TCIAC0174-25MLEA 90 EUR
TCIAC0174-25ML TCIAC0174-500ML
2-Cloroetil vinil éter ≥97.0% (por GC) estabilizado
2-Cloroetil vinil éter
Formula: H₂CCHOCH₂CH₂Cl
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: –70°C
Densidad: 1,0525 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 27°C
Número MDL: MFCD00000973
Núm. CAS: 110-75-8
EINECS: 203-799-6
UN: 1992
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,02139
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5c735b222c08dd8542dc281fc4e0baccbde601e&vid=f5c735b222c08dd8542dc281fc4e0baccbde601e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %