1,5-Difenilcarbazona
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H60336.06 H60336.14
H60336.06EA 145 EUR
H60336.06 H60336.14
1,5-Difenilcarbazona
1,5-Difenilcarbazona
Formula: C₁₃H₁₂N₄O
Pto. Ebullición: 440 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 119…123 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003024
Núm. CAS: 538-62-5
EINECS: 208-698-0
Índice Merck: 12,03380