3,5-Dimetoxibencilamina 98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
3,5-Dimethoxybenzyl amine
H60503.06
H60503.14
H60503.06EA
121
EUR
H60503.06
H60503.14
3,5-Dimetoxibencilamina 98%
3,5-Dimetoxibencilamina
Formula:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167,21 g/mol Pto. Ebullición: 94…96 °C Pto. de fusión: 35…37 °C Densidad: 1,106 Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052813 Núm. CAS: 34967-24-3 UN: 3259 ADR: 8,III |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)