4-Fluorobenzoilacetonitrilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
H61988.03
H61988.03EA
39.6
EUR
H61988.03
4-Fluorobenzoilacetonitrilo ≥97%
4-Fluorobenzoilacetonitrilo
Purity: 97%
CAS No.: 4640-67-9
Molecular Formula: C9H6FNO2
Formula Weight: 163.15
Physical Form: Solid
Appearance: Off-white to pale yellow
Melting Point: 84-88°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00662062
Formula:
C₉H₆FNO MW: 163,15 g/mol Pto. de fusión: 84…88 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00662062 Núm. CAS: 4640-67-9 ADR: 6.1,III |