Cloruro de 1-etil-2,3-dimetilimidazolio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H59225.06 H59225.18
H59225.06EA 96.4 EUR
H59225.06 H59225.18
Cloruro de 1-etil-2,3-dimetilimidazolio ≥97%
Cloruro de 1-etil-2,3-dimetilimidazolio
Formula: C₇H₁₃ClN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093290
Núm. CAS: 92507-97-6