5-(Trifluorometil)-o-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-(Trifluorometil)-2-anísidina, 2-Metoxi-5-(trifluorometil)anilina, 5-(Trifluorometil)-2-metoxianilina
M2212-5G M2212-25G
TCIAM2212-5GEA 32 EUR
TCIAM2212-5G TCIAM2212-25G
5-(Trifluorometil)-o-anísidina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-(Trifluorometil)-o-anísidina
Formula: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Pto. Ebullición: 230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 59 °C
Número MDL: MFCD00042486
Núm. CAS: 349-65-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=783786d5f1227fa022e205f27619ff4c287efa39&vid=783786d5f1227fa022e205f27619ff4c287efa39&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C