5-Metoxi-o-toluidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Amino-4-methoxytoluene, 3-Amino-4-methylanisole, 1-Amino-3-methoxy-6-methylbenzene, 6-Methyl-m-anisidine, 5-Methoxy-2-methylaniline
H60177.03
H60177.06
H60177.03EA
47.8
EUR
H60177.03
H60177.06
5-Metoxi-o-toluidina ≥97%
5-Metoxi-o-toluidina
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137.18 g/mol Pto. Ebullición: 253 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 43…46 °C Densidad: 1.39 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075057 Núm. CAS: 50868-72-9 EINECS: 256-816-4 UN: 2811 ADR: 6.1 III |