Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y metilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium methyl sulphate
H59480.06 H59480.18
H59480.06EA 40.3 EUR
H59480.06 H59480.18
Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y metilo ≥98%
Sulfato de 1-etil-3-metilimidazolio y metilo
Formula: C₇H₁₄N₂O₄S
MW: 222,27 g/mol
Densidad: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457697
Núm. CAS: 516474-01-4