Cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Benzyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
H59997.06 H59997.18
H59997.06EA 48.6 EUR
H59997.06 H59997.18
Cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio ≥97%
Cloruro de 1-bencil-3-metilimidazolio
Formula: C₁₁H₁₃ClN₂
MW: 208.69 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07784451
Núm. CAS: 36443-80-8