Gemfibrozilo
Proveedor: Cayman Chemical
14835-25 14835-1 14835-5 14835-10
CAYM14835-25EA 278 EUR
CAYM14835-25 CAYM14835-1 CAYM14835-5 CAYM14835-10
Gemfibrozilo
Gemfibrozilo
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Pto. Ebullición: 395 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 59…61 °C
Número MDL: MFCD00079335
Núm. CAS: 25812-30-0
EINECS: 247-280-2
Índice Merck: 12,04394