2,4-Dibromotiazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H60230.03 H60230.06
H60230.03EA 69.4 EUR
H60230.03 H60230.06
2,4-Dibromotiazol ≥97%
2,4-Dibromotiazol
Formula: C₃HBr₂NS
Pto. de fusión: 80…84 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318994
Núm. CAS: 4175-77-3