Ácido 3-(4-metilfenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)

Proveedor: TCI
Atención

T2797-25G T2797-5G
TCIAT2797-25GEA 340 EUR
TCIAT2797-25G TCIAT2797-5G
Ácido 3-(4-metilfenil)propiónico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-(4-metilfenil)propiónico
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Número MDL: MFCD00016561
Núm. CAS: 1505-50-6
EINECS: 216-132-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c21e00919f74283b3e23a36198ecd9469d92050a&vid=c21e00919f74283b3e23a36198ecd9469d92050a&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR