Yoduro de propidio
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: Diioduro de 3,8-diamino-5-[3-(dietilmetilamonio)propil]-6-fenilfenantridinio
14289-10 14289-25 14289-50 14289-100
CAYM14289-10EA 47.3 EUR
CAYM14289-10 CAYM14289-25 CAYM14289-50 CAYM14289-100
Yoduro de propidio
Yoduro de propidio
Formula: C₂₇H₃₄I₂N₄
MW: 668.4 g/mol
Número MDL: MFCD00011921
Núm. CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0