Azul de toluidina O
Proveedor: TCI
T0571-25G T0571-100G
TCIAT0571-25GEA 57 EUR
TCIAT0571-25G TCIAT0571-100G
Azul de toluidina O
Cloruro de tolonio O
Formula: C₁₅H₁₆ClN₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011934
Núm. CAS: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Índice Merck: 14,09520
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=883d2ecd4354d97fc0c736777187dfec0907e937&vid=217f636010fed7d3bfc471b65af03755f02f7589&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Green to Dark green powder to crystal
Lambda max. 623.0 to 628.0 nm (MeOH)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,700 (MeOH, 623.0 to 628.0 nm)