3-Hidroxi-5-metilisoxazol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hymexazol
H1348-5G H1348-25G
TCIAH1348-5GEA 34 EUR
TCIAH1348-5G TCIAH1348-25G
3-Hidroxi-5-metilisoxazol ≥98.0% (por GC)
3-Hidroxi-5-metilisoxazol
Formula: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00144468
Núm. CAS: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6
Índice Merck: 14,04856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0711943a821418de622e8c967681dce494ff0925&vid=0711943a821418de622e8c967681dce494ff0925&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C