Cloruro de 4-bromo-3-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
B3835-5G B3835-1G
TCIAB3835-5GEA 221 EUR
TCIAB3835-5G TCIAB3835-1G
Cloruro de 4-bromo-3-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 4-bromo-3-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃BrClFO₂S
Pto. Ebullición: 217 - 218 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD03094150
Núm. CAS: 351003-51-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=279c9a0a005d36d6da46fd3076e9f8c9998c4418&vid=279c9a0a005d36d6da46fd3076e9f8c9998c4418&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %