6-Propil-2-tiouracilo
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: Propiltiouracilo, 4-Propil-2-tiouracilo
14069-10 14069-25 14069-50 14069-100
CAYM14069-10EA 47.3 EUR
CAYM14069-10 CAYM14069-25 CAYM14069-50 CAYM14069-100
6-Propil-2-tiouracilo
6-Propil-2-tiouracilo
Formula: C₇H₁₀N₂OS
MW: 170,24 g/mol
Pto. Ebullición: 448 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 215…218 °C
Número MDL: MFCD00006041
Núm. CAS: 51-52-5
EINECS: 200-103-2
Índice Merck: 12,08054