4-Oxovalerato de butilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
H59274.AE H59274.AP
H59274.AEEA 24.6 EUR
H59274.AE H59274.AP
4-Oxovalerato de butilo ≥98%
4-Oxovalerato de butilo
Formula: C₉H₁₆O₃
Pto. Ebullición: 106…108 °C (5,5 mmHg)
Densidad: 0,974
Pto. de inflamación: 92 °C (198 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009449
Núm. CAS: 2052-15-5
EINECS: 218-143-4