5-Metiltetrazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H60248.06 H60248.14
H60248.06EA 68.5 EUR
H60248.06 H60248.14
5-Metiltetrazol ≥97%
5-Metiltetrazol
Formula: C₂H₄N₄
Pto. de fusión: 142…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00185824
Núm. CAS: 4076-36-2
EINECS: 218-746-2