(S)-(-)-β-Citronelol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-(-)-Citronelol
H60174.03 H60174.06
H60174.03EA 50 EUR
H60174.03 H60174.06
(S)-(-)-β-Citronelol ≥97%
(S)-(-)-β-Citronelol
Formula: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Pto. Ebullición: 225…226 °C
Densidad: 0,856
Pto. de inflamación: 99 °C (210 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063214
Núm. CAS: 7540-51-4
EINECS: 231-415-7