Alcohol 4-bromo-2,6-difluorobencílico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H61623.03
H61623.06
H61623.03EA
43.8
EUR
H61623.03
H61623.06
Alcohol 4-bromo-2,6-difluorobencílico ≥97%
Alcohol 4-bromo-2,6-difluorobencílico
Formula:
C₇H₅BrF₂O Pto. de fusión: 76…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094461 Núm. CAS: 162744-59-4 |