Ácido piridina-2,4-dicarboxílico
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: PCA, Ácido 2,4-piridindicarboxílico
11138-1 11138-5
CAYM11138-1EA 47.3 EUR
CAYM11138-1 CAYM11138-5
Ácido piridina-2,4-dicarboxílico
Ácido piridina-2,4-dicarboxílico
Formula: C₇H₅NO₄
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 246…248 °C
Densidad: 0,942 g/cm³ (25 °C)
Número MDL: MFCD00149413
Núm. CAS: 499-80-9
EINECS: 207-892-2