5-Fluorocitosina
Proveedor: Cayman Chemical
11635-500 11635-1 11635-5 11635-10
CAYM11635-500EA 71.5 EUR
CAYM11635-500 CAYM11635-1 CAYM11635-5 CAYM11635-10
5-Fluorocitosina
5-Fluorocitosina
Formula: C₄H₄FN₃O
Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 165 °C
Número MDL: MFCD00006035
Núm. CAS: 2022-85-7
EINECS: 217-968-7
Índice Merck: 13,04151