Colquicina ≥97.0% (by HPLC) (contains 5% Ethyl Acetate at maximum)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
C0380-5G C0380-500MG
TCIAC0380-5GEA 238 EUR
TCIAC0380-5G TCIAC0380-500MG
Colquicina ≥97.0% (by HPLC) (contains 5% Ethyl Acetate at maximum)
Colquicina
Formula: C₂₂H₂₅NO₆
MW: 399.44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078484
Núm. CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
UN: 1544
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,02471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fe9c85ba71f6cdab2382a1d99d970b4be7a6f31&vid=2fe9c85ba71f6cdab2382a1d99d970b4be7a6f31&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D -230 to -245 deg (C=1, EtOH)
Drying loss max. 5.0 %