3,5-Dibromofenol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H60642.04 H60642.09
H60642.04EA 57.9 EUR
H60642.04 H60642.09
3,5-Dibromofenol ≥97%
3,5-Dibromofenol
Formula: C₆H₄Br₂O
Pto. Ebullición: 274 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 79…83 °C
Densidad: 2,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06411376
Núm. CAS: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III