4-Metilestireno ≥96.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
M0428-25ML M0428-500ML M0428-100ML
TCIAM0428-25MLEA 16 EUR
TCIAM0428-25ML TCIAM0428-500ML TCIAM0428-100ML
4-Metilestireno ≥96.0% (por GC) estabilizado
4-Metilestireno
Formula: C₉H₁₀
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de fusión: –34 °C
Densidad: 0,9383 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 45°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008621
Núm. CAS: 622-97-9
EINECS: 210-762-8
UN: 2618
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef739e14a3f2cfe3aa87b2b6c7da97a56fdf45ca&vid=ef739e14a3f2cfe3aa87b2b6c7da97a56fdf45ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %