Reactivo de Patton-Reeder (1:100) diluted with K₂SO₄
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Cal-Red®
H0250-1G H0250-25G
TCIAH0250-1GEA 16 EUR
TCIAH0250-1G TCIAH0250-25G
Reactivo de Patton-Reeder (1:100) diluted with K₂SO₄
Reactivo de Patton-Reeder
Formula: C₂₁H₁₄N₂O₇S
MW: 438.42 g/mol
Pto. de fusión: 300
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004078
Núm. CAS: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0fe3689247db21cc8a5ce8e89421ae6d3b38417&vid=f8cf44dec59adc9ca98995955e0bad73a02ccf7e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystaline
Absorbance 0.600 to 0.800 (Methanol, 550.0 to 560.0 nm)
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Purple with Calcium and turn Blue by adding EDTA 2Na