Bencetonio cloruro 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Sinónimos: Hyamine® 1622, Cloruro de bencetonio
7170.1000EA 37.05 EUR
7170.1000 7170.2500
Bencetonio cloruro 0.004 mol/l, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Bencetonio cloruro
Formula: C₂₇H₄₂ClNO₂
MW: 448.09 g/mol
Número MDL: MFCD00011742
Núm. CAS: 121-54-0
EINECS: 204-479-9
Índice Merck: 13,01074
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer 0.0039 - 0.0041 mol/l