Azul de timol 0,04% en solución acuosa
Proveedor: Lovibond
Sinónimos: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
451650 451651
LOVI451650EA 26.1 EUR
LOVI451650 LOVI451651
Azul de timol 0,04% en solución acuosa
Azul de timol
Formula: C₂₇H₃₀O₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005869
Núm. CAS: 76-61-9
EINECS: 200-973-3