Reactivo de Luff-Schoorl 25 g/L solución volumétrica, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
|
Atención
|
34400-1L
34400-5L-VP
34400-1LEA
67.2
EUR
34400-1L
34400-5L-VP
Reactivo de Luff-Schoorl 25 g/L solución volumétrica, Fluka™
Reactivo de Luff-Schoorl
Resultados test especificaciones
Assay of CuSO₄*5H₂O | 24.9 - 25.1 g/l |
pH | 9.3 - 9.4 |