Polimixina B, sulfato
Proveedor: Cayman Chemical
14157-500 14157-1 14157-5
CAYM14157-500EA 55 EUR
CAYM14157-500 CAYM14157-1 CAYM14157-5
Polimixina B, sulfato
Polimixina B, sulfato
Formula: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00131991
Núm. CAS: 1405-20-5