β-D-Glucopiranósido de nonilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: NG
J66009.03 J66009.06
J66009.03EA 240 EUR
J66009.03 J66009.06
β-D-Glucopiranósido de nonilo ≥98%
β-D-Glucopiranósido de nonilo
Formula: C₁₅H₃₀O₆
MW: 306.4 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063300
Núm. CAS: 69984-73-2