N-Octil β-D-glucopiranósido
Proveedor: Cayman Chemical
Atención
Sinónimos: Octil β-D-glucopiranósido
14327-1 14327-5 14327-10
CAYM14327-1EA 64.9 EUR
CAYM14327-1 CAYM14327-5 CAYM14327-10
N-Octil β-D-glucopiranósido
N-Octil β-D-glucopiranósido
Formula: C₁₄H₂₈O₆
Pto. de fusión: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00063288
Núm. CAS: 29836-26-8
EINECS: 249-887-8