Azometina H, sal sódica 97,0 Titrimetric Spectrophotometric Reagent for B
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Hidrogeno-4-hidroxi-5-(salicilidenamino)naftaleno-2,7-disulfonato de sodio
A5016-25G A5016-5G
TCIAA5016-25GEA 149 EUR
TCIAA5016-25G TCIAA5016-5G
Azometina H, sal sódica 97,0 Titrimetric Spectrophotometric Reagent for B
Azometina H, sal sódica
Formula: C₁₇H₁₂NNaO₈S₂
MW: 445.41 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042050
Núm. CAS: 5941-07-1
EINECS: 227-698-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2750acdb3a146e587e23931932c43365067684c6&vid=67ef58aa7755b3e64e1d2a46292c95842d8f999a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 5.0 %