di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato
Proveedor: Cayman Chemical
14405-50 14405-100
CAYM14405-50EA 71.5 EUR
CAYM14405-50 CAYM14405-100
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato
di-Sodio β-glicerofosfato pentahidrato
Formula: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
MW: 306,11 g/mol
Número MDL: MFCD00002135
Núm. CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3