Azul brillante Coomassie G-250
Proveedor: Cayman Chemical
Sinónimos: Hidrogeno(etil)[4-[4'-[etil(m-sulfonatobencil)amino]-4-(p-etoxianilino)-2'-metilbencidrilen]-3-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden](m-sulfonatobencil)amonio sal de monosodio
14320-25 14320-50
CAYM14320-25EA 71.5 EUR
CAYM14320-25 CAYM14320-50
Azul brillante Coomassie G-250
Azul brillante Coomassie G-250
Formula: C₄₇H₄₈N₃NaO₇S₂
MW: 854.04 g/mol
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078482
Núm. CAS: 6104-58-1
EINECS: 228-058-4