Anaranjado de xilenol, sal disódica para espectrofotometría, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
3,3′-Bis[N,N-bis(carboxymethyl)aminomethyl]-o-cresolsulphonephthalein disodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ100
52097-1G
52097-5G
52097-1GEA
52.2
EUR
52097-1G
52097-5G
Anaranjado de xilenol, sal disódica para espectrofotometría, Supelco®
Anaranjado de xilenol, sal disódica
Reagent for spectrophotometric determination of metal ions
Formula:
C₃₁H₃₀N₂Na₂O₁₃S MW: 716.62 g/mol |
Número MDL:
MFCD00014580 Núm. CAS: 1202864-39-8 EINECS: 216-553-8 |